Få mere at vide
QuantiGene™ Plex Prøvesæt
Beskrivelse
QuantiGene Plex Assay Kit indeholder de generiske reagenser, buffere og plader, der er nødvendige for at udføre assay i 96-brøndplader og skal bruges med et målspecifikt QuantiGene Plex panel (solgt separat).
Assay QuantiGene Plex er en genekspressionsanalyse, der muliggør multiplexet måling af op til 80 RNA-transkriptmål. Analysen bruger målspecifikke prober til at fange det relevante RNA, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter fluorescerende signaler, som aflæses med et Luminex xMAP instrument.
Kendetegn ved Assay inkluderer QuantiGene Plex :
- Vanskelige prøvetyper—arbejder med nedbrudt og krydsbundet RNA i FFPE-væv og blod
- Ægte multiplexing—måler op til 80 gener af interesse og vedligeholdelsesgener i samme brønd uden krydsreaktivitet
- Den standardiserede platform—bruger 96- eller 384-brønds pladeformater, der er kompatible med INTELLIFLEX-, Luminex 200, FlexMap3D- og MagPix-systemerne
- Simple workflows—benytter en ELISA-lignende arbejdsgang til direkte hybridisering af transskripter til perler og transkriptetikettering
- Et stort udvalg af validerede gener—udvælges blandt over 15.000 gener for at skabe vej- og sygdomstema-paneler
- Hurtig levering af brugerdefinerede paneler—, hvis vi ikke har dine gener, kan vi lave et specialpanel, inden for to uger
Teknologi
QuantiGene Assays benytter branched DNA (bDNA) teknologi, som har været brugt i årtier i VERSANT™ diagnostiske assays for HIV-1, HCV og HBV. Først lyseres cellerne, eller vævsprøver homogeniseres for at frigive mål-RNA'et. For det andet inkuberes oligonukleotid-probesættet med mål-RNA og Luminex xMAP perlesæt natten over. Under denne inkubation hybridiserer proberne samarbejdende til mål- og fangproberne, der er bundet til hver perle, og fanger mål-RNA'et. For det tredje udføres signalforstærkning via sekventiel hybridisering af bDNA-forforstærker-, forstærker- og label-probe-molekylerne til målet. Tilsætning af streptavidin phycoeryhrin genererer et luminescerende signal, der er direkte proportionalt med mængden af mål-mRNA i prøven.
Applikationer
QuantiGene Plex Assay-anvendelser omfatter sammensætningsscreening af lægemiddelkandidater, biomarkørverifikation, siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske prøver, miRNA-profilering, mikroarrayvalidering, prædiktiv toksikologi samt detektion af translokationer og fusionsgener.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Til brug med (applikation) | QuantiGene Plex Panel |
| Til brug med (udstyr) | Luminex Instrument |
| Indhold og opbevaring | • 36 μl Proteinase K, –20 °C• Bemærk: Forberedte 1x vaskebuffere kan opbevares i 1 uge og er beskyttet mod lys ved 4 °C. |
| Produktlinje | QuantiGene Plex |
| Produkttype | Multiplex-analysesæt |
| Mængde | 1 Plade |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |
| Prøvetype | Renset RNA, celle/blod/FFPE-lysater, vævshomogenater |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.