Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex 384-brønd Assay Kit
Beskrivelse
QuantiGene Plex 384-brønd-assay kittet indeholder de generiske reagenser, buffere og plader, der er nødvendige for at udføre assay i 384-brøndplader og skal bruges med et mål-specifikt QuantiGene Plex panel (solgt separat).
QuantiGene Plex Assay er en genekspressionsanalyse, der muliggør multiplexet måling af op til 80 RNA-transkriptmål. Assayen bruger målspecifikke prober til at fange det RNA af interesse, og forgrenet DNA-teknologi forstærker derefter fluorescerende signaler, som aflæses med et Luminex xMAP instrument.
Kendetegn ved Assay inkluderer QuantiGene Plex :
- Vanskelige prøvetyper—arbejder med nedbrudt og krydsbundet RNA i FFPE-væv og blod
- Ægte multiplexing—måler op til 80 gener af interesse og vedligeholdelsesgener i samme brønd uden krydsreaktivitet
- Standardiseret platform—bruger 96- eller 384-brønds pladeformater, der er kompatible med INTELLIFLEX, Luminex 200, FlexMap3D og MagPix-systemerne
- Simple workflows—benytter en ELISA-lignende arbejdsgang til direkte hybridisering af transskripter til perler og transkriptetikettering
- Et stort udvalg af validerede gener—udvælges blandt over 15.000 gener for at skabe vej- og sygdomstema-paneler
- Hurtig levering af brugerdefinerede paneler—, hvis vi ikke har dine gener, kan vi lave et specialpanel, inden for to uger
Teknologi
QuantiGene Assays benytter branched DNA (bDNA)-teknologi, som har været brugt i årtier i VERSANT™ diagnostiske analyser for HIV-1, HCV og HBV. Først lyseres cellerne, eller vævsprøver homogeniseres for at frigive mål-RNA. For det andet inkuberes oligonukleotid-probesættet med mål-RNA og Luminex xMAP perlesæt natten over. Under denne inkubation hybridiserer proberne samarbejdende til målet og fanger prober, der er bundet til hver perle, og fanger mål-RNA'et. For det tredje udføres signalforstærkning via sekventiel hybridisering af bDNA-forforstærker-, forstærker- og label-probe-molekylerne til målet. Tilsætning af streptavidin phycoerytrin genererer et luminescerende signal, der er direkte proportionalt med mængden af mål-mRNA i prøven.
Applikationer
QuantiGene Plex Assay-anvendelser omfatter sammensætningsscreening af lægemiddelkandidater, biomarkørverifikation, siRNA-knockdown-effektivitet, prospektiv og/eller retrospektiv analyse af kliniske prøver, miRNA-profilering, mikroarrayvalidering, prædiktiv toksikologi samt detektion af translokationer og fusionsgener.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 384-brønd |
| Til brug med (applikation) | QuantiGene Plex Panel |
| Til brug med (udstyr) | Invitrogen™ Luminex™ FLEXMAP 3D™ Instrumentsystem |
| Indhold og opbevaring | • 200 μl Proteinase K, -20 °C Bemærk: Forberedte 1x vaskebuffere kan opbevares i 1 uge og er beskyttet mod lys ved 4 °C. |
| Produktlinje | QuantiGene Plex |
| Produkttype | QuantiGene Plex 384-brønd Assay Kit |
| Mængde | 2 plader |
| Forsendelsestilstand | Blue Ice |
| Prøvetype | Oprenset RNA, celle/blod/FFPE lysater, vævshomogenater |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.