Få mere at vide
Invitrogen™ QuantiGene™ Lysisblanding
Beskrivelse
QuantiGene Lysisblanding bruges til at lysere celler fra cellekultur eller helblod for at frigive mål-RNA, som kan kvantificeres med QuantiGene analyser. QuantiGene Lysisblanding er en af to komponenter i QuantiGene prøvebehandlingskits for celler og fuldblod og er beregnet til at supplere disse sæt, når der er behov for yderligere volumen.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (applikation) | Multigenekspression |
| Produktlinje | QuantiGene |
| Produkttype | Cellelysebuffer |
| Mængde | 120 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |