Få mere at vide
BD Biosciences™ Quantibrite™ Phycoerythrin (PE) perler
Description
- hver BD Quantibrite™ PE-røret indeholder en lyofiliseret pellet af perler konjugeret med fire niveauer af phycoerythrin (PE).
- Pelleten fastholdes i bunden af røret af en holder i rustfrit stål.
- Antallet af PE-molekyler pr. perle på hvert niveau varierer mellem partier; partispecifik information er inkluderet med hvert sæt.
- hver BD Quantibrite røret indeholder gelatine og natriumazid og er pakket i en foliepose.
- Der er 10 rør pr. sæt.
- BD Quantibrite PE-rør er designet til brug med PE-mærkede monoklonale antistoffer med det formål at estimere ABC'er ved flowcytometri.
- Når du kører en BD Quantibrite PE-rør ved samme instrumentindstillinger som analysen, FL2-aksen kan omdannes til antallet af PE-molekyler bundet pr. celle.
- Ved at bruge kendte forhold mellem PE og antistoffer kan du derefter omdanne PE-molekyler pr. celle til antistoffer pr. celle.
- Disse faktorer og andre, der påvirker kvantificeringen, er beskrevet detaljeret i BD Quantibrite hvidt papir.
- Opbevar folieposer ved 2 °C –8 °C og må ikke fryses.
- Beskyt mod udsættelse for lys.
- Reagenset er stabilt indtil udløbsdatoen vist på posens etiket, når det opbevares som anvist.
- Rekonstituer pelleten umiddelbart efter at røret er taget ud af posen.
- Den rekonstituerede pellet er stabil i 24 timer, når den er beskyttet mod lys og opbevaret ved 2 °C– 8 °C.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 10 rør/sæt |
| Mængde | 10 rør/sæt |
| Produkttype | Phycoerythrin (PE) perler |