Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™Pseudomonas paraeruginosaATCC™ 9027™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af låget på et plastikhætteglas, klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
- Ingen seriel fortynding påkrævet
- Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt 0,3 ml podestof
Advarsler vedrørende bestilling:
Udbyttet er 1 test/rekonstitueret hætteglas, 10 test/kit
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | 9027TM* |
| Oversigt | Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™ |
| Format | Quanti-Cult |
| Produkttype | Bactidisk |
| Målorganismeklasse | Gram-negative stænger |
| Test Type | Kvantitativ kvalitetskontrol |
| Emballagetype | 10 Test/sæt |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.