Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™
Click to view available options
Mængde:
100 test/sæt
Unit Size:
Pakke med 10
Description
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Staphylococcus epidermidisATCC™ 12228™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
- Ingen seriel fortynding påkrævet
- Leverer mindre end 100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt 0,1 ml podestof
- 10 test/rekonstitueret hætteglas; 100 test/sæt
- Klar til rehydrering
- Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
Specifications
Specifications
| ATCC® | 12228TM* |
| Oversigt | Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™ |
| Format | Quanti-Cult Plus |
| Produkttype | Organismer til kvalitetskontrol |
| Målorganismeklasse | Cocci |
| Test Type | Kvantitativ kvalitetskontrol |
| Emballagetype | 100 test/sæt |
| Mængde | 100 test/sæt |
| Stammebetegnelser | FDA-stamme PCI 1200 |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.