Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 29737™
Artikelnummer. 12946037
Mængde:
100 test/sæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12946037
Brand: Thermo Scientific™ R4717020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå hurtig og nøjagtig identifikation af mikrobiologiske organismer med ægte biologiske organismer, der vokser på frisk berigede mikrobiologiske dyrkningsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 29737™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer mindre end 100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt 0,1 ml podestof
  • 10 test/rekonstitueret hætteglas; 100 test/sæt
  • Klar til rehydrering
  • Til brug i kvalitetskontrolprocedurer bullets1 (slut)
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 29737TM*
Oversigt Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 29737™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttype Organismer til kvalitetskontrol
Målorganismeklasse Cocci
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Emballagetype 100 test/sæt
Mængde 100 test/sæt
Stammebetegnelser FDA
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.