Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017
Artikelnummer. 13147876
Skift visning
Mængde:
100 test/sæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
13147876 100 test/sæt Pakke med 10
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 13147876 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4716007
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af låget på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt inokulum på 0,1 ml
  • Klar til rehydrering
  • Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® NCTC 6017
Oversigt Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017
Format Quanti-Cult Plus
Produkttype Organismer til kvalitetskontrol
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Emballagetype 100 test/sæt
Mængde 100 test/sæt
Stammebetegnelser CCM 4518 [NBRC 100797, NCTC 6017, CIP 80,39]
De ATCC Licenseret afledt emblem, den ATCC Licenseret afledt ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.