Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella enterca subsp. enterca serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Artikelnummer. 15191917
Skift visning
Mængde:
100 test/sæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15191917 100 test/sæt Pakke med 100
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 15191917 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4716000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Opnå hurtig og nøjagtig identifikation af mikrobiologiske organismer med ægte biologiske organismer, der vokser på frisk berigede mikrobiologiske dyrkningsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Salmonella enterica subsp. enterica serovar TyphimuriumATCC™ 14028™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer mindre end 100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt 0,1 ml podestof
  • 10 test/rekonstitueret hætteglas; 100 test/sæt
  • Klar til rehydrering
  • Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 14028TM*
Oversigt Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium ATCC™ 14028™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttype Organismer til kvalitetskontrol
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Emballagetype 100 test/sæt
Mængde 100 test/sæt
Stammebetegnelser CDC 6516-60
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.