Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™
Artikelnummer. 12956027
Skift visning
Mængde:
100 test/sæt
Pakningsstørrelse:
10 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12956027 100 test/sæt 10 tests
1 options
Artikelnummer. 12956027 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4715210
 Begrænset vare
På lager
Opnå hurtig og nøjagtig identifikation af mikrobiologiske organismer med ægte biologiske organismer, der vokser på frisk berigede mikrobiologiske dyrkningsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Pseudomonas paraeruginosaATCC™ 9027™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt inokulum på 0,1 ml
  • Klar til rehydrering
  • Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 9027™*
Oversigt Pseudomonas paraeruginosa ATCC™ 9027™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttype Organismer til kvalitetskontrol
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Mængde 100 test/sæt
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.