Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Escherichia coli ATCC™ 25922™
Artikelnummer. 12966037
Skift visning
Mængde:
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
12966037 Pakke med 10 stk. Pakke med 10
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12966037 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4717050
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Opnå hurtig og nøjagtig identifikation af mikrobiologiske organismer med ægte biologiske organismer, der vokser på frisk berigede mikrobiologiske dyrkningsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Escherichia coliATCC™ 25922™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt inokulum på 0,1 ml
  • 10 test/rekonstitueret hætteglas; 100 test/sæt
  • Klar til rehydrering
  • Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Omfatter:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 25922™*
Oversigt Escherichia coli ATCC™ 25922™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttype Escherichia coli
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Mængde Pakke med 10 stk.
Stammebetegnelser FDA-stamme Seattle 1946; DSM 1103; NCIB 12210
Arter Escherichia art
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.