Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Clostridium Sporogenes ATCC™ 11437™ - 100 Prøver/Pk
Artikelnummer. 12926003
Skift visning
Mængde:
100 test/sæt
Pakningsstørrelse:
10 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12926003 100 test/sæt 10 tests
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12926003 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4711703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8990.00 DKK
    8701.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 288.40 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Opnå hurtig og nøjagtig identifikation af mikrobiologiske organismer med ægte biologiske organismer, der vokser på frisk berigede mikrobiologiske dyrkningsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Clostridium sporogenesATCC™ 11437™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt inokulum på 0,1 ml
  • Klar til rehydrering
  • Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Advarsler vedrørende bestilling:
Leveres med 10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 11437TM*
Oversigt Clostridium sporogenes ATCC™ 11437™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttype Organismer til kvalitetskontrol
Målorganismeklasse Anaerober
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Emballagetype 100 test/sæt
Mængde 100 test/sæt
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.