Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Candida albicans ATCC™ 10231™
Artikelnummer. 12995993
Skift visning
Mængde:
100 test/sæt
Pakningsstørrelse:
10 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12995993 100 test/sæt 10 tests
1 options
Artikelnummer. 12995993 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4711503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14984.96 DKK
    8585.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 6399.44 DKK
    42% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Opnå hurtig og nøjagtig identifikation af mikrobiologiske organismer med ægte biologiske organismer, der vokser på frisk berigede mikrobiologiske dyrkningsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Candida albicansATCC™ 10231™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af låget på et plastikhætteglas.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt inokulum på 0,1 ml
  • Klar til rehydrering
  • Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Advarsler vedrørende bestilling:
Giver 10 test/rekonstitueret hætteglas, 100 test/kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 10231TM*
Oversigt Candida albicans ATCC™ 10231™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttype Organismer til kvalitetskontrol
Målorganismeklasse Svampe
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Emballagetype 100 test/sæt
Mængde 100 test/sæt
Stammebetegnelser 3149 [CBS 6431, CCY 29-3-106, CIP 48,72, DSM 1386, IFO 1594, NCPF 3179, NCYC 1363, NIH 3147, VTT C-85161]
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.