Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Burkholderia multivoransATCC™ BAA-247™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer. Det er den anbefalede stamme til at understøtte QC-testning for ikke-sterile produkter beskrevet i US Pharmacopeia kapitel 60.
Ingen seriel fortynding påkrævet.
- Leverer< 100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt 0,1 ml podestof
- 10 test/rekonstitueret hætteglas; 100 test/sæt
- Klar til rehydrering
- Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | ATCC™ BAA-247™ |
| Oversigt | Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™ |
| Format | Quanti-Cult Plus™ |
| Produkttype | Bactidisk |
| Målorganismeklasse | Gram-negative stænger |
| Test Type | Kvantitativ kvalitetskontrol |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk |
| Emballagetype | 100 test/sæt |
| Mængde | 100 test/sæt |
| Stammebetegnelser | LMG 13010, CCUG 34080, CIP 105495, DSM 13243, NCTC 13007 |
De ATCC Licenseret afledt emblem, den ATCC Licenseret afledt ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.