Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™
Artikelnummer. 16814863 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 test/sæt
Artikelnummer. Mængde
16814863 100 test/sæt
1 options
Artikelnummer. 16814863 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4715221
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kvalitetskontrol at overholde USP kapitel 60
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Burkholderia cenocepaciaATCC™ BAA-245™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer. Det er den anbefalede stamme til at understøtte QC-testning for ikke-sterile produkter beskrevet i US Pharmacopeia kapitel 60.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer< 100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt 0,1 ml podestof
  • 10 test/rekonstitueret hætteglas; 100 test/sæt
  • Klar til rehydrering
  • Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Indeholder: 10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® ATCC™ BAA-245™
Oversigt Burkholderia cenocepacia ATCC™ BAA-245™
Format Quanti-Cult Plus™
Produkttype Bactidisk
Målorganismeklasse Gram-negative stænger
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Til brug med (applikation) Farmaceutisk
Emballagetype 100 test/sæt
Mængde 100 test/sæt
Stammebetegnelser LMG 16656
De ATCC Licenseret afledt emblem, den ATCC Licenseret afledt ordmærke, og ATCC katalogmærker er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.