Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™
Mængde:
100 test/sæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Brevundimonas diminutaATCC™ 19146™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas.
- Ingen seriel fortynding påkrævet
- Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt inokulum på 0,1 ml
- 10 tests/rekonstitueret hætteglas
- 100 test/sæt
- Klar til rehydrering
- Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | 19146TM* |
| Oversigt | Brevundimonas diminuta ATCC™ 19146™ |
| Format | Quanti-Cult Plus |
| Produkttype | Organismer til kvalitetskontrol |
| Målorganismeklasse | Gram-positive stænger |
| Test Type | Kvantitativ kvalitetskontrol |
| Emballagetype | 100 test/sæt |
| Mængde | 100 test/sæt |
| Stammebetegnelser | FDA-stamme PCI 818 [CCUG 24715, DSM 1635, LMG 10743] |
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.