Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
Artikelnummer. 12975993
Skift visning
Mængde:
100 test/sæt
Pakningsstørrelse:
10 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12975993 100 test/sæt 10 tests
1 options
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Artikelnummer. 12975993 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4711221
 Begrænset vare
På lager
Hvis du vil bestille, skal du have en underskrevet ATCC-aftale.
Opnå hurtig og nøjagtig identifikation af mikrobiologiske organismer med ægte biologiske organismer, der vokser på frisk berigede mikrobiologiske dyrkningsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af hætten på et plastikhætteglas.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt inokulum på 0,1 ml
  • 10 test/rekonstitueret hætteglas; 100 test/sæt
  • Klar til rehydrering
  • Til brug i kvalitetskontrolprocedurer
Omfatter:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 6633TM*
Oversigt Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
Format Quanti-Cult Plus
Produkttype Organismer til kvalitetskontrol
Målorganismeklasse Gram-positive stænger
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Emballagetype 100 test/sæt
Mængde 100 test/sæt
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.