Få mere at vide
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Bacillus spizzenii ATCC™ 6633™
Artikelnummer. 12677689
Skift visning
Oversigt:
Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
Artikelnummer. Oversigt
12677689 Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
1 options
Artikelnummer. 12677689 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R4731221
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-12-2026
Opnå hurtig og nøjagtig identifikation af mikrobiologiske organismer med ægte biologiske organismer, der vokser på frisk berigede mikrobiologiske dyrkningsmedier.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™Bacillus spizzeniiATCC™ 6633™ leveres som en film af konserverede mikroorganismer på indersiden af låget på et plastikhætteglas, klar til rehydrering og brug i kvalitetskontrolprocedurer.
  • Ingen seriel fortynding påkrævet
  • Leverer <100 kolonidannende enheder (CFU'er) i et enkelt 0,3 ml podestof
Advarsler vedrørende bestilling:
1 test/rekonstitueret hætteglas, 10 test/kit
Inkluderer:
10 hætteglas med konserveret organisme og 10 rehydreringshætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® 6633TM*
Oversigt Bacillus spizizenii ATCC™ 6633™
Format Quanti-Cult
Produkttype Bactidisk
Målorganismeklasse Gram-positive stænger
Test Type Kvantitativ kvalitetskontrol
Emballagetype 10 Test/sæt
*ATCC Licensed Derivative Emblem, ATCC Licensed Derivative-ordmærket og ATCC-katalogmærkerne er varemærker tilhørende ATCC™ og bruges under licens.