Få mere at vide
Thermo Scientific™ QuantaRed™ Forbedret kemifluorescerende HRP-substratsæt
Artikelnummer. 10053933 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
110 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10053933 110 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10053933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15159
Aktiver følsomhed sammenlignelig med forbedret kemiluminescens (ECL ) ved at bruge den mest følsomme fluorescerende ELISA substrat for peroxidase (HRP).
Thermo Scientific™ QuantaRed Forbedret kemifluorescerende HRP-substrat er det mest følsomme fluorescerende ELISA substrat, der giver følsomhed sammenlignelig med forbedret kemiluminescens.
QuantaRed Forbedret kemifluorescerende HRP-substrat muliggør højtydende og følsom fluorescerende og kolorimetrisk påvisning af peroxidaseaktivitet i ELISA format. QuantaRed Substrate bruger en proprietær teknologi til at øge fluorescensudbyttet og følsomheden af den veldokumenterede ADHP (10-acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin) kemifluorescensreaktion. ADHP er en ikke-fluorescerende forbindelse, der reagerer med peberrodsperoxidase (HRP) for at producere resorufin, et opløseligt, meget fluorescerende reaktionsprodukt (excitation/emission ca. 570/585 nm). Den lange bølgelængdeemission af resorufinen minimerer interferens fra den lave bølgelængde (blå og grøn) autofluorescens, hvilket gør det til et ideelt substrat til kvantificering af målmolekyler i biologiske prøver. Hertil kommer det farvede reactopm produkt af QuantaRed Substrat kan måles spektrofotometrisk ved 570 nm.
Højdepunkter:
  • Følsom– lav pikogram til femtogram detektion
  • Rødforskudt– mindre interferens fra autofluorescens genereret af biologiske prøver
  • Bekvem– kompatibel med eksisterende filtersæt, ingen grund til at købe specielle filtersæt
  • Komplet– nem at bruge; ingen buffere til at fremstille eller reagenspulvere til at opløse
  • Fleksibel– Effektiv stopopløsning resulterer i stabilt signal i mindst 4 timer
  • Alsidig– producerer et stærkt signal til nem fluorometrisk eller kolorimetrisk måling
Bemærk:
Udlign alle reagenser til stuetemperatur før brug. Temperaturen kan påvirke reaktionskinetikken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype ELISA-substrat
Mængde 110 ml
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje QuantaRed
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype HRP (peberrodsperoxidase)
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 960 brønde (10 x 96-brønds plader) ved 100μ L arbejdsopløsning pr. brønd
• QuantaRed ADHP-koncentrat, 1 ml
• QuantaRed Enhancer-opløsning, 50 ml
• QuantaRed Stabil peroxidopløsning, 50 ml
• QuantaRed Stopopløsning, 10 mL Opbevares
ved 4 °C.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • QuantaRed Enhanced Chemifluorescent HRP Substrate Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aliphatic carboxylicacid, trometamol