Få mere at vide
Invitrogen™ Quant-iT™ Endotoksin Detection Assay Kit
Artikelnummer. 17942031
Skift visning
Mængde:
160 reaktioner
Pakningsstørrelse:
160 reaktioner
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17942031 160 reaktioner 160 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17942031 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q32892
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
De Invitrogen Quant-iT Endotoxin Detection Assay Kit er et følsomt og brugervenligt fluorescerende endepunktsassay til brug på fluorescensmikropladelæsere, der bruger amebocytlysater til at kvantificere endotoksin i protein-, peptid-, antistof- eller nukleinsyreprøver.
De Invitrogen Quant-iT Endotoxin Detection Assay Kit er et følsomt og brugervenligt fluorescerende endepunktsassay til brug på fluorescensmikropladelæsere, der bruger amebocytlysater til at kvantificere endotoksin i protein-, peptid-, antistof- eller nukleinsyreprøver. Amebocytlysater bruges i vid udstrækning som et simpelt og følsomt assay til påvisning af endotoksin lipopolysaccharid (LPS), membrankomponenten af gram-negative bakterier.
Funktionerne i Quant-iT Endotoxin Detection Assay Kit inkluderer:
•Meget følsom med et bredt område —detekterer så lidt som 0,01 EU/mL til 10,0 EU/mL
•Specifik —ingen interferens fraß -glucaner og velegnet til en bred vifte af prøver, herunder protein, vaccine, plasmid, DNA og RNA
•Let at bruge —den enkle arbejdsgang kræver én inkubation før måling
Endotoksinniveauer i prøverne bestemmes nøjagtigt ved hjælp af den inkluderede endotoksinstandard med kendt koncentration, der er afledt af E. coli-stamme O111: B4. Det er vigtigt at bestemme endotoksinniveauer for at vurdere effektiviteten af metoder til fjernelse af endotoksin og forhindre endotoksisk shock, inflammation og/eller sepsis i vævskulturceller og dyr, der er injiceret med endotoksin-kontaminerede proteiner.
Når endotoksin støder på amebocytlysatet, resulterer en række enzymatiske reaktioner i aktiveringen af faktor C, faktor B og pro-koaguleringsenzym. Det aktiverede enzym katalyserer en spaltningshændelse i substratet for at producere et stærkt fluorescerende signal. Efter standsning af reaktionen måles det resulterende signal på en fluorescens mikropladelæser (f.eks. Varioskan LUX ). Korrelationen mellem fluorescerende signal er proportional med endotoksinkoncentrationen i prøven.
Noter
• Kompatibel med Pierce endotoksinfri pladestrimler (kat. nr. A43888)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Registrerer Endotoksin
Format Sæt
Mængde 160 reaktioner
Prøvetype Protein, antistof, plasmid, DNA, RNA