Få mere at vide
Kvalitetskontrolstandarder 23 For ICP , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11475938 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 ml
Pakningsstørrelse:
125ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475938 125 ml 125ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11475938 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. QC23
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5431.50 DKK
    4930.91 DKK / 125ml
    Spare 500.59 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag1000 μg/ml
Al1000 μg/ml
B1000 μg/ml
Ba1000 μg/ml
Bi1000 μg/ml
Ca1000 μg/ml
Cd1000 μg/ml
Co1000 μg/ml
Cr1000 μg/ml
Cu1000 μg/ml
Fe1000 μg/ml
Ga1000 μg/ml
I1000 μg/ml
K1000 μg/ml
Li1000 μg/ml
Mg1000 μg/ml
Mn1000 μg/ml
Na1000 μg/ml
Ni1000 μg/ml
Pb1000 μg/ml
Sr1000 μg/ml
Tl1000 μg/ml
Zn1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quality Control Standard 23
Navn note Standard 23
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7697-37-2, 74-97-5, 7439-96-5, 7439-92-1, 7440-50-8
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 10.0, 90.0
Analyt- eller komponentnavne Ag,Al,B
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Element Ag, Al, B
Opløsningsmiddel eller Matrix 10% HNO3
Mængde 125 ml
Grad Forsikring
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug