Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Som | 100 μg/ml |
| Være | 100 μg/ml |
| Ca | 100 μg/ml |
| Cd | 100 μg/ml |
| Co | 100 μg/ml |
| Cr | 100 μg/ml |
| Cu | 100 μg/ml |
| Fe | 100 μg/ml |
| Li | 100 μg/ml |
| Mg | 100 μg/ml |
| Mn | 100 μg/ml |
| Mo | 100 μg/ml |
| Ni | 100 μg/ml |
| Pb | 100 μg/ml |
| Sb | 100 μg/ml |
| Se | 100 μg/ml |
| Sr | 100 μg/ml |
| Ti | 100 μg/ml |
| Tl | 100 μg/ml |
| V | 100 μg/ml |
| Zn | 100 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quality Control Standard 21 |
| Navn note | Standard 21 |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7664-39-3, 108-88-3, 7440-02-0, 7439-96-5, 7697-37-2 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet. |
| CAS Max % | 5.0, 0.9, 92.99, 0.9, 0.01, 0.01 |
| Analyt- eller komponentnavne | As,Be,Ca |
| Teknik | AA, ICP |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering |
| Type | Certificeret referencemateriale |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- quality control standard 21
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug