Få mere at vide
Sampling Systems™ Kvalitetskontrol PharmaLabels
Shop alle Sampling Systems produkter
Dimensioner (LxB):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Vis tekst:
Kvalitetskontrol
Samplet
Tom
nr. pr. pakke:
250/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
- Mellemstyrke klæbemiddel
- Stort skriveområde
- Hver rulle individuelt pakket
- FDA acceptabelt klæbemiddel (CFR 175.105)
- Ideel til applikationer, hvor klæbemidlet kan komme i kontakt med produktet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CFR 175.105 |
| Oversigt | Fødevarekvalitet klæbemiddel |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Produkttype | PharmaLabel |
| Vis tekst | Tom |
| nr. pr. pakke | 500/pakke |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +70 °C |
| Dimensioner (LxB) | 95 x 95 mm |