Få mere at vide
Sampling Systems™ Kvalitetskontrol PharmaLabels
Artikelnummer. 15819501 Shop alle Sampling Systems produkter
Dimensioner (LxB):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Vis tekst:
Kvalitetskontrol
Samplet
Tom
nr. pr. pakke:
250/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 15819501
Brand: Sampling Systems™ 8220P031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Medium styrke klæbepapiretiketter med et specielt FDA acceptabelt klæbemiddel. Sampling Systems™ Kvalitetskontrol PharmaLabels er ideelle til applikationer, hvor klæbemidlet kan komme i kontakt med produktet.
  • Mellemstyrke klæbemiddel
  • Stort skriveområde
  • Hver rulle individuelt pakket
  • FDA acceptabelt klæbemiddel (CFR 175.105)
  • Ideel til applikationer, hvor klæbemidlet kan komme i kontakt med produktet
Tekniske data
Certificeringer/compliance CFR 175.105
Oversigt Fødevarekvalitet klæbemiddel
Farve Blå
Materiale Paper (Papir)
Produkttype PharmaLabel
Vis tekst Samplet
nr. pr. pakke 250/pakke
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Dimensioner (LxB) 150 x 150 mm