Få mere at vide
Sampling Systems™ Kvalitetskontrol PharmaLabels
Artikelnummer. 15809501 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Vis tekst:
Kvalitetskontrol
Samplet
Tom
nr. pr. pakke:
250/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Pakke med 250
Pakke med 500
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Vis tekst nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15809501 95 x 95 mm Rød Kvalitetskontrol 500/pakke Pakke med 500
15188385 150 x 150 mm Hvid Tom 250/pakke 1 rulning
13245270 95 x 95 mm Grøn Kvalitetskontrol 500/pakke Pakke med 500
15158395 150 x 150 mm Gul Kvalitetskontrol 250/pakke 1 rulning
15198668 95 x 95 mm Gul Kvalitetskontrol 500/pakke 1 rulning
15819501 150 x 150 mm Blå Samplet 250/pakke Pakke med 250
15829501 95 x 95 mm Blå Kvalitetskontrol 500/pakke Pakke med 500
15839501 95 x 95 mm Sort Kvalitetskontrol 500/pakke Pakke med 500
15849501 95 x 95 mm Hvid Tom 500/pakke Pakke med 500
15859501 95 x 95 mm Blå Samplet 500/pakke Pakke med 500
15869491 150 x 150 mm Rød Kvalitetskontrol 250/pakke Pakke med 250
15879491 150 x 150 mm Grøn Kvalitetskontrol 250/pakke Pakke med 250
15889491 150 x 150 mm Blå Kvalitetskontrol 250/pakke Pakke med 250
15899491 150 x 150 mm Sort Kvalitetskontrol 250/pakke Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15809501 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. 8220P01
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Medium styrke klæbepapiretiketter med et specielt FDA acceptabelt klæbemiddel. Sampling Systems™ Kvalitetskontrol PharmaLabels er ideelle til applikationer, hvor klæbemidlet kan komme i kontakt med produktet.
  • Mellemstyrke klæbemiddel
  • Stort skriveområde
  • Hver rulle individuelt pakket
  • FDA acceptabelt klæbemiddel (CFR 175.105)
  • Ideel til applikationer, hvor klæbemidlet kan komme i kontakt med produktet
Tekniske data
Certificeringer/compliance CFR 175.105
Oversigt Fødevarekvalitet klæbemiddel
Farve Rød
Materiale Paper (Papir)
Produkttype PharmaLabel
Vis tekst Kvalitetskontrol
nr. pr. pakke 500/pakke
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B) 95 x 95 mm