Få mere at vide
Sampling Systems™ Kvalitetskontrol PharmaLabels
Product Code. 15198668 Shop All Sampling Systems Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensioner (LxB):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
Vis tekst:
Kvalitetskontrol
Samplet
Tom
nr. pr. pakke:
250/pakke
500/pakke
missing translation for 'unitSize'
1 rulning
Pakke med 250
Pakke med 500
Product Code. 15198668
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8220P03
Only null left
Add to basket
Add to basket
Medium styrke klæbepapiretiketter med et specielt FDA acceptabelt klæbemiddel. Sampling Systems™ Kvalitetskontrol PharmaLabels er ideelle til applikationer, hvor klæbemidlet kan komme i kontakt med produktet.
  • Mellemstyrke klæbemiddel
  • Stort skriveområde
  • Hver rulle individuelt pakket
  • FDA acceptabelt klæbemiddel (CFR 175.105)
  • Ideel til applikationer, hvor klæbemidlet kan komme i kontakt med produktet
Specifications
Certificeringer/compliance CFR 175.105
Oversigt Fødevarekvalitet klæbemiddel
Farve Gul
Materiale Paper (Papir)
Produkttype PharmaLabel
Vis tekst Kvalitetskontrol
nr. pr. pakke 500/pakke
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +70 °C
Dimensioner (LxB) 95 x 95 mm