Få mere at vide
Socorex™ Qualitix™ Steriliseringspose
Artikelnummer. p-7084336
Dimensioner (L x B):
83 x 160 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm
300 x 395 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 15710679
Brand: Socorex™ 3210.0816
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Passer til enhver lille til mellemstor steriliseringsanordning og giver nem og effektiv indpakning af genstande. De er lavet af robust papir af medicinsk kvalitet og lukkes tæt med selvforseglende strimmel for at bevare steriliteten. Indholdet forbliver synligt gennem PET/CPP transparent lamineret film.
  • Robust slidstærkt materiale
  • Hurtig indholdsidentifikation
  • Stor selvlukkende strimmel, nem at lukke
  • Chevron topforsegling for nem åbning
  • Velegnet til damp- og EO-gassterilisering
  • To steriliseringsindikatorer
  • Fem forskellige størrelser
  • Overensstemmelse med ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Lukketype Selvklæbende
Materiale Paper (Papir)
Dimensioner (L x B) 83 x 160 mm