Få mere at vide
Socorex™ Qualitix™ Steriliseringspose
Beskrivelse
- Robust slidstærkt materiale
- Hurtig indholdsidentifikation
- Stor selvlukkende strimmel, nem at lukke
- Chevron topforsegling for nem åbning
- Velegnet til damp- og EO-gassterilisering
- To steriliseringsindikatorer
- Fem forskellige størrelser
- Overensstemmelse med ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ISO 17665-06, ISO 11135, CE |
| Lukketype | Selvklæbende |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 395 mm |