Få mere at vide
Socorex™ Qualitix™ Steriliseringspose
Artikelnummer. 15740679
Skift visning
Dimensioner (L x B):
83 x 160 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm
300 x 395 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15740679 190 x 360 mm Pakke med 200
15710679 83 x 160 mm Pakke med 200
15720679 90 x 260 mm Pakke med 200
15730679 135 x 260 mm Pakke med 200
15750679 300 x 395 mm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15740679 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 3210.1936
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    474.54 DKK
    387.88 DKK / Pakke med 200
    Spare 86.66 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Passer til enhver lille til mellemstor steriliseringsanordning og giver nem og effektiv indpakning af genstande. De er lavet af robust papir af medicinsk kvalitet og lukkes tæt med selvforseglende strimmel for at bevare steriliteten. Indholdet forbliver synligt gennem PET/CPP transparent lamineret film.
  • Robust slidstærkt materiale
  • Hurtig indholdsidentifikation
  • Stor selvlukkende strimmel, nem at lukke
  • Chevron topforsegling for nem åbning
  • Velegnet til damp- og EO-gassterilisering
  • To steriliseringsindikatorer
  • Fem forskellige størrelser
  • Overensstemmelse med ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Lukketype Selvklæbende
Materiale Paper (Papir)
Dimensioner (L x B) 190 x 360 mm