Få mere at vide
Socorex™ Qualitix™ Steriliseringspose
Passer til enhver lille til mellemstor steriliseringsanordning og giver nem og effektiv indpakning af genstande. De er lavet af robust papir af medicinsk kvalitet og lukkes tæt med selvforseglende strimmel for at bevare steriliteten. Indholdet forbliver synligt gennem PET/CPP transparent lamineret film.
Brand:  Socorex™ 3210.0926
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15720679
  • 151.00 DKK / Pakke med 200
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Robust slidstærkt materiale
  • Hurtig indholdsidentifikation
  • Stor selvlukkende strimmel, nem at lukke
  • Chevron topforsegling for nem åbning
  • Velegnet til damp- og EO-gassterilisering
  • To steriliseringsindikatorer
  • Fem forskellige størrelser
  • Overensstemmelse med ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Selvklæbende
90 x 260 mm
ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Paper (Papir)
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Socorex Qualitix sterilisation pouches
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Socorex™ Qualitix™ Steriliseringspose > 90 x 260 mm