Få mere at vide
Socorex™ Qualitix™ Steriliseringspose
Artikelnummer. 15710679
Skift visning
Dimensioner (L x B):
83 x 160 mm
90 x 260 mm
135 x 260 mm
190 x 360 mm
300 x 395 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
15710679 83 x 160 mm Pakke med 200
15720679 90 x 260 mm Pakke med 200
15730679 135 x 260 mm Pakke med 200
15740679 190 x 360 mm Pakke med 200
15750679 300 x 395 mm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15710679 Fornitore Socorex™ N. del fornitore 3210.0816
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Passer til enhver lille til mellemstor steriliseringsanordning og giver nem og effektiv indpakning af genstande. De er lavet af robust papir af medicinsk kvalitet og lukkes tæt med selvforseglende strimmel for at bevare steriliteten. Indholdet forbliver synligt gennem PET/CPP transparent lamineret film.
  • Robust slidstærkt materiale
  • Hurtig indholdsidentifikation
  • Stor selvlukkende strimmel, nem at lukke
  • Chevron topforsegling for nem åbning
  • Velegnet til damp- og EO-gassterilisering
  • To steriliseringsindikatorer
  • Fem forskellige størrelser
  • Overensstemmelse med ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Specifica
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Lukketype Selvklæbende
Materiale Paper (Papir)
Dimensioner (L x B) 83 x 160 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.