Få mere at vide
Socorex™ Qualitix™ Sterilization Paper Tray
Artikelnummer. 17296800
Skift visning
Længde (engelsk):
10,5 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17296800 10,5 tommer
1 options
Artikelnummer. 17296800 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 3220.1526
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Advantageously replacing stainless steel trays, Qualitix™ Sterilization paper tray are fully autoclavable by either EO, Steam or Gamma Ray.
  • Rigid medical PE coated paper material
  • Advantageously replacing stainless steel trays
  • One size fits most devices
  • Suitable for EO, steam and gamma sterilization
  • Fit for use as such, or in combination with Qualitix™ sterilization pouches
  • Conformity with ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, CE standard
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance ISO 14971, ISO 11135, ISO 17665-06, CE standard
Farve White
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Sterilization
Til brug med (udstyr) Autoclave or EO or Gamma Rays
Inkluderer Paper tray only
Materiale Polyethylene-coated Medical Paper
Sterilitet Non-sterile
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Dimensioner (L x B x H) 150 x 265 x 15 mm
Længde (engelsk) 10,5 tommer
Bredde (engelsk) 6 in.
Højde (engelsk) 0.6 in.
Højde (metrisk) 15 mm
Produkttype Sterilization tray
Længde (metrisk) 265 mm
Bredde (metrisk) 150 mm