Få mere at vide
Socorex™ Virgin polypropylen mikropipettespids
Artikelnummer. 11723256
Volumen (metrisk):
10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. 11723256
Brand: Socorex™ 312.10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få præcise og præcise resultater ved brug Socorex™ Virgin polypropylen mikropipettespidser med mikropipetter med både fast og variabel volumen. De er til engangsbrug og lavet af jomfruelig PP.
  • Naturlig makrospids lavet af ny polypropylen
  • 10 ml
  • Engangs
Tekniske data
Volumen (metrisk) 10 ml
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Materiale Virgin polypropylen