Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Kvalitative/tekniske papirer, glatte, skiver, klasse 3 m/N
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk):
55 mm
70 mm
90 mm
230 mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fremstillet af raffineret papirmasse og linters
- Medium hurtig filtrering
- Ikke-steril og bulkpakket
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 65 g/m 2 |
| Format | disk |
| Materiale | Bomuldslinters, raffineret papirmasse |
| Partikelretention | 7 til 10μ m |
| Filtreringshastighed | 30 sek. |
| Grad | 3 m/N |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.14 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |