Få mere at vide
3M™ Kvalitativ Fit-Test Kit
Artikelnummer. p-200003641 Shop alle 3M produkter
Produkttype:
Bitter Fit Test Kit
Kvalitativ Fit Test Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død.
Artikelnummer. 12302419
Brand: 3M™ 7000002042
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død.
Dette kvalitative Fit-Test Kit indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at passe til enhver partikelrespirator eller gas-/damprespirator med et partikelforfilter.
  • Monter testsæt til åndedrætsværn.
  • Sættet indeholder:
    • Hætte
    • Krave samling
    • To forstøvere
    • Følsomhedsopløsning, 55 ml (1,9 oz.)
    • Fit-testopløsning, 55 ml (1,9 oz.)
    • Laminerede brugervejledninger (flersproget)
    • To sæt erstatningsforstøverindsatser
  • Valgfri trænings- og fittestcase inkluderer fit-test kit-materialer samt træningsmaterialer (videoer, plakater og litteratur).
  • FT-10 bruger en testopløsning af natriumsaccharin, der giver en spray med en sød smag.
  • FT-30 bruger en testopløsning af denatoniumbenzoat til at producere en meget bitter smag.
Anvendelse:
  • Virker ved at sprøjte opløsningen ind i emhætten.
  • Hvis brugeren ikke opdager nogen smag, er pasformstesten bestået.
Ordreinfo
Individuel 1,9 oz. (55 ml) flasker med følsomhedsopløsning eller tilpasningstestopløsning fås også.
Overholdelse
Opfylder ydeevnekriterierne for pasformstestning af åndedrætsværn i henhold til OSHA 29 CFR 1910.134, appendiks A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Bitter Fit Test Kit
Certificeringer/compliance OSHA 29 CFR 1910.134, tillæg A
Til brug med (applikation) Respiratortilpasningstest
Inkluderer Lamineret instruktionsbog, følsomhedsopløsning, tilpasningstestopløsning, to forstøvere, hætte, kravesamling, to sæt udskiftningsforstøverindsatser
Model- FT-30
Kun til erhvervsmæssig brug