Få mere at vide
3M™ Kvalitativ Fit-Test Kit
Artikelnummer. 10676285 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Bitter Fit Test Kit
Kvalitativ Fit Test Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10676285 Kvalitativ Fit Test Kit Hver
12302419 Bitter Fit Test Kit Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død.
Artikelnummer. 10676285 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000001898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3240.00 DKK
    1841.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 1398.96 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Disse sikkerhedsprodukter skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt. Misbrug kan resultere i sygdom eller død.
Dette kvalitative Fit-Test Kit indeholder alt, hvad der er nødvendigt for at passe til enhver partikelrespirator eller gas-/damprespirator med et partikelforfilter.
  • Monter testsæt til åndedrætsværn.
  • Sættet indeholder:
    • Hætte
    • Krave samling
    • To forstøvere
    • Følsomhedsopløsning, 55 ml (1,9 oz.)
    • Fit-testopløsning, 55 ml (1,9 oz.)
    • Laminerede brugervejledninger (flersproget)
    • To sæt erstatningsforstøverindsatser
  • Valgfri trænings- og fittestcase inkluderer fit-test kit-materialer samt træningsmaterialer (videoer, plakater og litteratur).
  • FT-10 bruger en testopløsning af natriumsaccharin, der giver en spray med en sød smag.
  • FT-30 bruger en testopløsning af denatoniumbenzoat til at producere en meget bitter smag.
Anvendelse:
  • Virker ved at sprøjte opløsningen ind i emhætten.
  • Hvis brugeren ikke opdager nogen smag, er pasformstesten bestået.
Ordreinfo
Individuel 1,9 oz. (55 ml) flasker med følsomhedsopløsning eller tilpasningstestopløsning fås også.
Overholdelse
Opfylder ydeevnekriterierne for pasformstestning af åndedrætsværn i henhold til OSHA 29 CFR 1910.134, appendiks A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kvalitativ Fit Test Kit
Certificeringer/compliance OSHA 29 CFR 1910.134, tillæg A
Til brug med (applikation) Respiratortilpasningstest
Inkluderer Lamineret instruktionsbog, følsomhedsopløsning, tilpasningstestopløsning, to forstøvere, hætte, kravesamling, to sæt udskiftningsforstøverindsatser
Model- FT-10
Kun til erhvervsmæssig brug