Få mere at vide
Buerkle™ QualiSampler™ Sæt
Artikelnummer. 10329630
Materiale:
PTFE, FEP
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10329630
Brand: Buerkle™ 53301001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det praktiske sæt, der leveres komplet med bæretaske, kombinerer LiquiSampler og ViscoSampler med praktisk tilbehør.Modeller i PP eller PTFE/ FEP.
QualiSampler sæt bestående af:
  • LiquiSampler, (Fordypningsdybde: 100 cm, Kapacitet: 250mL)
  • ViscoSampler, 100 cm (Fordypningsdybde: 100 cm, Kapacitet: 300 ml)
  • Etui, fem flasker, rensebørste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype QualiSampler Sæt
Materiale PTFE, FEP
Inkluderer 100 cm PTFE/FEP LiquiSampler, 100 cm PTFE/FEP viscosampler, etui, fem flasker, rensebørste