Få mere at vide
BINDER™ Kvalifikationsdokumenter IQ/OQ /PQ
Artikelnummer. 16474009 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers (serie BD , BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V)
BINDER Chambers (serie KBF, KBF-S, KMF , MKF, MKFT)
BINDER Kammere (Serie KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF)
Produkttype:
IQ/OQ-dokumentation (PDF)
IQ/OQ-dokumentation (hardcopy)
Artikelnummer. 16474009
Brand: BINDER™ 70070007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kvalifikationsdokumenter - IQ/OQ/PQ dokumenter– understøttende dokumenter til validering udført af kunder, i henhold til kundens krav, PQ-sektion tilføjet til kvalifikationsmappen IQ/OQ; parametre: temperatur, CO2, O2– eller tryk, afhængigt af enhed.
  • Parametre afhængig af enhed
  • Tilgængelig som papirkopi i mappe eller PDF-dokument
Tekniske data
Til brug med (udstyr) BINDER Kammere (Serie KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF)
Oversigt Kvalifikationsdokumenter - Papirkopi inde i mappen, IQ/OQ/PQ dokumenter - understøttende dokumenter til validering udført af kunder, i henhold til kundens krav, PQ sektion tilføjet til kvalifikationsmappen IQ/OQ; parametre: temperatur, luftfugtighed og lysværdier
Varighed På forespørgsel
Produkttype IQ/OQ-dokumentation (hardcopy)
Produktlinje BINDER Kamre
Servicetilbud IQ/OQ/PQ med færdiggørelse af dokumenter; Parametre: Temperatur, luftfugtighed og lysværdier