Få mere at vide
BINDER™ Kvalifikationsdokumenter IQ/OQ
Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers Series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
BINDER Chambers Series KBF, KBF-S, KMF , MKF, MKFT
BINDER Chambers-serien BD , BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V
Produkttype:
IQ/OQ-dokumentation (PDF)
IQ/OQ-dokumentation (hardcopy)
Description
- Parametre afhængig af enhed
- Tilgængelig som papirkopi i mappe eller PDF-dokument
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers Series KBF, KBF-S, KMF , MKF, MKFT |
| Oversigt | Kvalifikationsdokumenter - Papirkopi inde i mappe, IQ/OQ dokumenter - understøttende dokumenter til validering udført af kunder, bestående af: IQ/OQ tjeklister inkl. kalibreringsvejledning og omfattende enhedsdokumentation; parametre: temperatur- og luftfugtighedsværdier |
| Varighed | På forespørgsel |
| Produkttype | IQ/OQ-dokumentation (hardcopy) |
| Servicetilbud | Understøttende dokumenter til validering udført af kunder |
| Inkluderer | IQ/OQ-tjeklister inkluderer kalibreringsvejledning og omfattende enhedsdokumentation |