Få mere at vide
BINDER™ Kvalifikationsdokumenter IQ/OQ
Artikelnummer. 16404019 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers Series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
BINDER Chambers Series KBF, KBF-S, KMF , MKF, MKFT
BINDER Chambers-serien BD , BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V
Produkttype:
IQ/OQ-dokumentation (PDF)
IQ/OQ-dokumentation (hardcopy)
Artikelnummer. 16404019
Brand: BINDER™ 70570003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kvalifikationsdokumenter - IQ/OQ dokumenter– understøttende dokumenter til validering udført af kunder, bestående af: IQ/OQ tjeklister inkl. kalibreringsvejledning og omfattende enhedsdokumentation; parametre: temperatur, luftfugtighed og lysværdier
  • Parametre afhængig af enhed
  • Tilgængelig som papirkopi i mappe eller PDF-dokument
Tekniske data
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series KBF P, KBF LQC, KBW, KBWF
Oversigt Kvalifikationsdokumenter - Digitalt i PDF format, IQ/OQ dokumenter - understøttende dokumenter til validering udført af kunder, bestående af: IQ/OQ tjeklister inkl. kalibreringsvejledning og omfattende enhedsdokumentation; parametre: temperatur, luftfugtighed og lysværdier
Varighed På forespørgsel
Produkttype IQ/OQ-dokumentation (PDF)
Servicetilbud Understøttende dokumenter til validering udført af kunder
Inkluderer IQ/OQ-tjeklister inkluderer kalibreringsvejledning og omfattende enhedsdokumentation