Få mere at vide
Invitrogen™ Kvalifikationstillæg til CL1000 billedbehandlingssystem
Artikelnummer. 15736335
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15736335 Hver
1 options
Artikelnummer. 15736335 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. ZGQUSCIBRIGHTCL
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Designet til at hjælpe med at balancere erhvervs- og laboratoriekrav og hjælpe med at overholde globale standarder, landespecifikke regler og andre laboratoriekrav.
  • Bekræft instrumentets ydeevne og minimer nedetid med IQ/OQ-tjenester (installationskvalifikation og driftskvalifikation)
  • Komplet med revisionsklar dokumentation vil fabriksuddannede og erfarne ingeniører udføre IQ/OQ-tjenester
  • Kvalifikationstjenester hjælper med at sikre, at instrumenter er installeret og fungerer i overensstemmelse med producentens specifikationer
  • Hjælper med at komme hurtigere i produktion
  • IQ/OQ anbefales: Ved installation, efter en flytning
  • OQ anbefales: Efter planlagt vedligeholdelse, Efter større reparation, Efter tilføjelser, ændringer eller opgraderinger til systemet, For et planlagt OQ-stedskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) iBright FL1000 billedbehandlingssystem
Produkttype Kvalifikationstillæg
Til brug med (applikation) Garanti for Western Blotting-instrumentering
Inkluderer Auditklar dokumentation, Ordre- og systemverifikation, Dokumentationsverifikation, Installationsverifikation, Softwareverifikation, Hardwaredriftsverifikation, Komponentverifikation, Servicedækningsverifikation, Kundetræningsverifikation