Få mere at vide
Buerkle™ Quali-Paper™
Shop alle Bürkle produkter
Dimensioner (L x B):
89 x 23 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Til tømning af de indsamlede prøver. Quali-Paper er fri for fibre og fnug.
- Format 89 x 23 cm
- Pakke med 50 ark
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 89 x 23 cm |
| Længde (metrisk) | 100 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Produkttype | Prøveindsamlingspapir |
| Form | Rektangulær |