Få mere at vide
Quadrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468738
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
16468738 10 g
1 options
Artikelnummer. 16468738 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB2149
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Quadrol is an immunostimulant and has been implicated as a potentially useful agent in accelerated wound healing.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Quadrol
CAS 102-60-3
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H32N2O4
Mængde 10 g
Synonym N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine EDTP
Opløselighedsinformation Ethanol : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (341.99 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(O)CN(CC(O)C)CCN(CC(O)C)CC(O)C
Molekylvægt (g/mol) 292.41
Formel vægt 292.41
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Oil
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation