Beskrivelse
- Fast tilknytning til enheder
- Let at sætte på og af
- Universal til enhver enhed
Tekniske data
Tekniske data
| Højde (metrisk) | 48 mm |
| Højde (engelsk) | 1,89 tommer |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Bredde (engelsk) | 2.362 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 5 mm |
| Dybde (engelsk) | 0,197 tommer. |
| Vægt (metrisk) | 0.02 kg |
| Vægt (engelsk) | 0.04 lb. |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Dimensioner (L x B x H) | 5 x 60 x 48 mm |
| Vis mere |