missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
QTRT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | QTRT1 |
|---|---|
| Applikationer | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Værtsarter | Rabbit |
Beskrivelse
QTRT1 Polyclonal specifically detects QTRT1 in Human samples. It is validated for Western Blot.Tekniske data
| QTRT1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Q80VS3 | |
| 81890 | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| EC 2.4.2.29, Guanine insertion enzyme, queuine tRNA-ribosyltransferase, queuine tRNA-ribosyltransferase 1, TGTFP3235, TGUT, tRNA-guanine transglycosylase | |
| QTRT1 | |
| Primary |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel