Få mere at vide
Molecular Probes™ Qtracker™ 655 cellemærkningssæt (prøvestørrelse)
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Qtracker™ 655 Cell Labeling Kit bruger et tilpasset målretningspeptid til at levere langt rødt fluorescerende Qdot™ 655 probe (ex/em 405 –615/655 nm) ind i cytoplasmaet af levende celler. Når først de er inde i cellerne Qdot™ 655 probe giver en intens, stabil fluorescens, der kan spores gennem flere generationer og ikke overføres til tilstødende celler i en population. Denne version i prøvestørrelse giver en praktisk introduktion til Qtracker™ cellemærkningsteknologi til en overkommelig pris.
Har du brug for et andet emissionsspektrum eller længere sporing? Se vores andre pattedyrcellesporingsprodukter .
Funktioner af Qtracker™ Cellemærkningssæt inkluderer:
Qtracker™ sonder giver mulighed for kontinuerlig belysning uden fotoblegning eller nedbrydningsproblemer, der ofte er forbundet med organiske farvestoffer
Enkel at bruge —tilføje Qtracker™ mærkning af opløsning til celler i serumholdige medier, inkuber en time, og påvis og spor derefter cellerne
Giver en intens, stabil fluorescens, der kan spores gennem flere generationer
Fremragende værktøj til langsigtede sporings- eller billeddannelsesundersøgelser
af levende celler, herunder migration, motilitet, morfologi og andre cellefunktionsanalyser.
Qtracker™ Cellemærkningssæt bruger et tilpasset målretningspeptid til at levere Qdot™ prober ind i cytoplasmaet af levende celler. Da den cytoplasmatiske leveringsmekanisme ikke medieres af et specifikt enzym, er der ikke observeret nogen celletypespecificitet. Maksimal levering er typisk opnået på mindre end 1 time.
De Qdot™ prober er kompatible med serumfølsomme celler. Den intense fluorescens fra Qdot™ prober opretholdes i komplekse cellulære miljøer og under forskellige biologiske forhold, herunder ændringer i intracellulær pH, temperatur og metabolisk aktivitet.
Langvarig, målrettet signalbrug af
Qtracker™ Cellemærkningssæt resulterer i evnen til at observere mærkede celler med omfattende kontinuerlig belysning uden fotoblegning eller nedbrydningsproblemer, der ofte er forbundet med organiske farvestoffer. Når først de er inde i cellerne Qdot™ prober er lokaliseret til cytoplasmatiske vesikler og nedarves af datterceller i mindst seks generationer. Fluorescens fra Qdot™ prober kan påvises i op til en uge efter levering i nogle cellelinjer. Den langsigtede cellulære tilbageholdelse af Qdot™ prober resulterer i et ideelt værktøj til at studere cellemotilitet, migration, differentiering, morfologi og mange andre cellulære funktionsundersøgelser. Siden Qtracker™ etiketter lækker ikke ud af intakte mærkede celler og overføres ikke til tilstødende celler, Qtracker™ Cellemærkningssæt resulterer i et målrettet signal.
Overvåg signalet på flere platforme
Qtracker™ reagensmærkede levende celler kan nemt overvåges på en række forskellige platforme, herunder flowcytometri, fluorescens/konfokal mikroskopi, fluorescensmikropladelæsere og billeddannelsessystemer med højt indhold.
Minimal indvirkning på levende celler Cytotoksiciteten af
de materialer, der anvendes i Qtracker™ Cellemærkningssæt er blevet testet i en række cellelinjer, herunder CHO , HeLa, U-118, 3T3, HUVEC og Jurkat celler. Mærkning med Qtracker™ Cellemærkningssæt ser ud til at udøve minimal indvirkning på cellulær overflademarkørekspression, celleproliferation, cellulær enzymaktivitet og cellemotilitet.
Nyttigt i en række cellesporingsstudier Efter mærkning
har forskere demonstreret en lang række applikationer til Qtracker™ -mærkede celler, herunder celle-co-kultur og cellesamling til heterotypiske samlinger, multilineage differentiering, trans-differentiering versus cellefusion, embryonal og mesenkymal stamcellesporing og cellemigrationsdynamik.
Har du brug for et andet emissionsspektrum eller længere sporing? Se vores andre pattedyrcellesporingsprodukter .
Funktioner af Qtracker™ Cellemærkningssæt inkluderer:
af levende celler, herunder migration, motilitet, morfologi og andre cellefunktionsanalyser.
Qtracker™ Cellemærkningssæt bruger et tilpasset målretningspeptid til at levere Qdot™ prober ind i cytoplasmaet af levende celler. Da den cytoplasmatiske leveringsmekanisme ikke medieres af et specifikt enzym, er der ikke observeret nogen celletypespecificitet. Maksimal levering er typisk opnået på mindre end 1 time.
De Qdot™ prober er kompatible med serumfølsomme celler. Den intense fluorescens fra Qdot™ prober opretholdes i komplekse cellulære miljøer og under forskellige biologiske forhold, herunder ændringer i intracellulær pH, temperatur og metabolisk aktivitet.
Langvarig, målrettet signalbrug af
Qtracker™ Cellemærkningssæt resulterer i evnen til at observere mærkede celler med omfattende kontinuerlig belysning uden fotoblegning eller nedbrydningsproblemer, der ofte er forbundet med organiske farvestoffer. Når først de er inde i cellerne Qdot™ prober er lokaliseret til cytoplasmatiske vesikler og nedarves af datterceller i mindst seks generationer. Fluorescens fra Qdot™ prober kan påvises i op til en uge efter levering i nogle cellelinjer. Den langsigtede cellulære tilbageholdelse af Qdot™ prober resulterer i et ideelt værktøj til at studere cellemotilitet, migration, differentiering, morfologi og mange andre cellulære funktionsundersøgelser. Siden Qtracker™ etiketter lækker ikke ud af intakte mærkede celler og overføres ikke til tilstødende celler, Qtracker™ Cellemærkningssæt resulterer i et målrettet signal.
Overvåg signalet på flere platforme
Qtracker™ reagensmærkede levende celler kan nemt overvåges på en række forskellige platforme, herunder flowcytometri, fluorescens/konfokal mikroskopi, fluorescensmikropladelæsere og billeddannelsessystemer med højt indhold.
Minimal indvirkning på levende celler Cytotoksiciteten af
de materialer, der anvendes i Qtracker™ Cellemærkningssæt er blevet testet i en række cellelinjer, herunder CHO , HeLa, U-118, 3T3, HUVEC og Jurkat celler. Mærkning med Qtracker™ Cellemærkningssæt ser ud til at udøve minimal indvirkning på cellulær overflademarkørekspression, celleproliferation, cellulær enzymaktivitet og cellemotilitet.
Nyttigt i en række cellesporingsstudier Efter mærkning
har forskere demonstreret en lang række applikationer til Qtracker™ -mærkede celler, herunder celle-co-kultur og cellesamling til heterotypiske samlinger, multilineage differentiering, trans-differentiering versus cellefusion, embryonal og mesenkymal stamcellesporing og cellemigrationsdynamik.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: |
| Mængde | 1 sæt |
| Produktlinje | Qdot |
| Reagenstype | Cellemærkningsreagenser |
| Produkttype | Cellemærkning |