Få mere at vide
Invitrogen™ QSY™ 7 Carboxylsyre, succinimidylester
Beskrivelse
QSY-7 succinimidylester er en ikke-fluorescerende acceptorfarve til fremstilling af peptide- og oligonukleotid-FET-prober via alifatisk aminmodifikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Succinimidylester |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester |
| Etiket eller farvestof | QSY™ 7 |
| Etikettype | Quencher farvestoffer |
| Produktlinje | QSY |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.