Få mere at vide
Invitrogen™ QSY™ 21 Carboxylsyre, Succinimidylester
Artikelnummer. 11513667
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11513667 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11513667 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. Q20132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4225.00 DKK
    3168.65 DKK / 5mg
    Spare 1056.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
QSY™ 21 carboxylsyre, succinimidylester
Den amin-reaktive slukker, 21 succinimidylester,QSY™ har en bred og intens absorption (∼maksimalt 661 nm), men ingen fluorescens, hvilket gør den nyttig som acceptor i fluorescensresonansenergioverførsel (FRET)-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype Succinimidylester
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Våd is
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etiket eller farvestof QSY™ 21
Etikettype Quencher farvestoffer
Produktlinje QSY
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.