Beskrivelse
GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard er en intern banestørrelsesstandard udviklet til brug med Applied Biosystems fluorescens-baserede DNA-elektroforesesystemer.
Ordreinfo
1 sæt
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | GeneScan™ 500 ROX™ farvestof Størrelse Standard, 800 rxns, ROX™ Etiket, brug med 310 genetisk analysator, 3130xl genetisk analysator, 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3730 DNA analysator, 3730xl DNA analysator |
| Oversigt | QST og Fragment Chemistry Installation Kit |
| Produkttype | QST og Fragment Chemistry Installation Kit |