Få mere at vide
Hellma™ Suprasil™ Quartz Micro Absorption Cell Cuvetter
Kapacitet (metrisk):
14.000μ L
17.500μ L
7000μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Meget kemisk resistent
- Holder formen, selv ved høje temperaturer op til ca. 1000 °C
- 80% transmission fra 320 til 2500nm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Makroabsorptionscelle |
| Kapacitet (metrisk) | 14.000μ L |
| Materiale | Kvarts Suprasil |
| Bredde (metrisk) interiør | 9.5mm |
| Vejlængde | 40 mm |
| Bølgelængdeområde | 200 til 2500 nm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 12.5 mm |